VWR®, Viales sinalizados
Proveedor: VWR
VWR®
548-1373EA 640 EUR
548-1373 548-1848
VWR®, Viales sinalizados
Viales
Mejora la sensibilidad del análisis de muestras eliminando las reacciones muestra/vidrio.
  • Idóneo para aplicaciones HPLC de gran sensibilidad
  • Superficie de vidrio desactivada, elimina las reacciones entre compuestos polares y el vidrio
  • Idóneo para aminos, proteínas y fenoles
  • Primera clase hidrolítica