VWR®, Garrafas, boca ancha, sin BPA
Proveedor: Avantor
216-0612EA 108 EUR
VWRI216-0612
VWR®, Garrafas, boca ancha, sin BPA
Sin BPA, transparente.
  • La tecnología de tapón versátil proporciona la flexibilidad de los conectores intercambiables
  • Diseño de boca extra ancha para facilitar el llenado y la limpieza
  • La tecnología Smart Barb proporciona opciones de espigas intercambiables
La garrafa VWR sin BPA es un sistema avanzado de manipulación de líquidos desarrollado pensando en el usuario final. El cuerpo de la garrafa de diseño ergonómico se acopla con nuestra tecnología VWR® Versaltile Cap para ofrecer al usuario una garrafa fácil de usar y limpiar. La garrafa sin BPA está fabricada con un material rígido y transparente, con estabilidad de calor. Las garrafa sin BPA son apropiadas para soluciones acuosas y se usan para la mayoría de las soluciones tapón de laboratorio. El cuerpo de la garrafa incluye características de diseño que facilitan al usuario su sujeción y manipulación al levantarla, durante el llenado y vertido, mientras que la tecnología de tapón versátil ofrece conexiones superiores intercambiables y antifugas. Entre las características de la garrafa se incluyen un juego de asas en la parte superior e inferior de la garrafa, marcas de graduación en relieve de fácil lectura y marcas de identificación del tipo de material moldeado de la garrafa. Las garrafa de 20 y 40 litros también se encuentran disponibles con una boca extra ancha para facilitar el llenado y la limpieza.