¿Quiere conectarse de nuevo?
Capilares, heparinizados con sodio (revestidos), para gasometrías
Proveedor: Hirschmann Laborgeräte
Borosilicate glass 3.3.
  • Na-heparinized (coated)
For blood gas analysis.
Utilice su UserId y contraseña para ver su precio y disponibilidad.
  Recordar mis datos en este dispositivo
PEDIDO
Abrir todos / Contraer todo
Ø ext. Ø int. Longitud Volumen nominal Env Núm. Catálogo VWR Cantidad
1,75 mm 1,35 mm 125 mm 165 µl 1.000 HIRS9221212
1,75 mm 1,35 mm 80 mm 105 µl 1.000 HIRS9221280
1,75 mm 1,35 mm 150 mm 200 µl 1.000 HIRS9221215
1,75 mm 1,35 mm 75 mm 100 µl 1.000 HIRS9221275
1,75 mm 1,35 mm 100 mm 130 µl 1.000 HIRS9221210
2,35 mm 1,55 mm 75 mm 140 µl 1.000 HIRS9222275
2,35 mm 1,55 mm 100 mm 185 µll 1.000 HIRS9222210
2,35 mm 1,55 mm 150 mm 280 µl 1.000 HIRS9222215
2,35 mm 1,55 mm 125 mm 235 µl 1.000 HIRS9222212
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generar página de catálogo en PDF
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicar núm. de lote (campo obligatorio). Introduzca 'x' si lo desconoce para productos VWR Chemicals
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
O
Revise y compare las alternativas
Disponemos de alternativas con las que puede ahorrar hasta  por producto unitario.  Para comparar detalles de los productos, seleccione hasta 3 alternativas y haga clic en comparar seleccionados. Para añadir productos a su cesta, introduzca la cantidad y haga clic en Añadir a la cesta.
Producto Original:
Descripción Numero del catalogo Disponibilidad Unidad Su precio Precio Por Uds.