Bolsas de muestreo de gas y líquido PVF
Proveedor: Saint-Gobain
Chemware®
300-0280EA 92.2 EUR
300-0280 300-0288
Bolsas de muestreo de gas y líquido PVF
Bolsas Bolsas para gases
Hecho de película de fluoropolímero PVF de 2 mil de espesor. Cuando no se requiere la inercia química de FEP, las bolsas de muestreo de gas de PVF con sellado térmico Chemware® son la opción ideal. Estas bolsas reutilizables son la alternativa económica perfecta para el análisis de gases no corrosivos. Se puede usar cuando el usuario está tratando con monóxido de carbono, dióxido de azufre, sulfuro de hidrógeno, radón y mercaptanos. Ideal para extraer muestras de aire de sistemas de escape de chimenea en aplicaciones de muestreo de gas combustible.
  • Resistente, fácil de usar, confiable.
  • Altamente flexible: fácil de manejar y almacenar
  • A prueba de fugas, termosellado en los cuatro lados
  • Sin envejecimiento: vida útil ilimitada
  • Fabricación de costura única para mayor resistencia.
  • No adhesivo, nada se pega
When the chemical inertness of FEP is not required, Chemware® heat-sealed, PVF gas sampling bags are the ideal choice. These reusable bags are the perfect economical alternative for analysis of non-corrosive gases. Just as in Chemware’s FEP bags, Chemware’s PVF gas sampling bags accept two fitting options – either a nickel-plated brass on/off valve, or a PTFE/silicone septum fitting in a polypropylene housing.Durable, heat-sealed seams ensure leak-proof operation.
Al igual que en las bolsas de FEP de Chemware®, las bolsas de muestreo de gas de PVF de Chemware® aceptan dos opciones de ajuste: una válvula de encendido y apagado de latón niquelado, o un tapón de PTFE/silicona en una carcasa de polipropileno. Las costuras duraderas y termoselladas aseguran un funcionamiento a prueba de fugas.