Tapones para los oídos con banda de sujeción, E-A-R™ Reflex™
Proveedor: 3M
MMMARF01000EA 496 EUR
MMMARF01000
Tapones para los oídos con banda de sujeción, E-A-R™ Reflex™
Los tapones para los oídos E-A-R™ Reflex™ con banda de sujeción con varias posiciones tiene un innovador diseño articulado que permite llevarlos en diferentes posiciones. Los tapones para los oídos se colocan rápidamente e incorporan una punta de espuma fabricada con un material único y exclusivo que ofrece una atenuación excelente.
  • No es necesario comprimirlos
  • Hay disponibles tapones de repuesto
  • Diseñados para ser compatibles con otros equipos de protección personal
Relación señal-ruido: 26 dB