Cascos de seguridad, serie M-300, Versaflo™
Proveedor: 3M
Versaflo™
111-1087EA 795 EUR
111-1087
Cascos de seguridad, serie M-300, Versaflo™
Respiradores Sistemas de respiración
Los cascos Versaflo™ serie M-300 ofrecen protección para las vías respiratorias, los ojos y la cara. Además, proporcionan protección para la cabeza, esencial en áreas donde es obligatorio el uso de cascos duros (por ejemplo, construcción).
  • El diseño del visor combina una excelente visión periférica e inferior con una buena claridad óptica
  • Las lentes revestidas ofrecen resistencia contra rayaduras y productos químicos
  • El casco se puede combinar con diferentes accesorios y repuestos
  • Protección auditiva opcional disponible
Certificaciones: EN 166, EN 397
M-307: EN12941 TH2, EN14594 2A