¿Quiere conectarse de nuevo?
  • Criteria
  • Proveedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Buscar en los resultados
Esta buscando: "Distilling Receivers"
https://es.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/51/43/18945143.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"10"
  Vista lista Vista galería Vista Extendida (Nueva)
Ordenado por:
Proveedor:  LENZ, E. (Lenz Laborglas GmbH & CO.KG)
Descripción:   Distilling receivers acc. to Bredt, bent at 105° with GL 18 vacuum connection, con: 4 matraces NS 14/23 de 100 ml, junta hembra superior NS 29/32, conexión intermedia hembra/macho NS 29/32, DURAN® Borosilicate glass
Proveedor:  LENZ, E. (Lenz Laborglas GmbH & CO.KG)
Descripción:   Adapters for distilling receivers acc. to Bredt, bent(105°), with GL 18 vacuum connection, con: 2 juntas hembra NS de junta hembra superior NS 29/32 y junta hembra inferior NS 29/32, DURAN® Borosilicate glass
Proveedor:  LENZ, E. (Lenz Laborglas GmbH & CO.KG)
Descripción:   Distilling receivers acc. to Anschütz-Thiele, bent, graduated, with GL 18 vacuum connection, con: junta hembra y macho NS 29/32, con tapón de vidrio, para matraces de 50 ml, DURAN® Borosilicate glass
Proveedor:  LENZ, E. (Lenz Laborglas GmbH & CO.KG)
Descripción:   Distributors for distilling receivers acc. to Bredt, for round bottom flasks up to 250 ml, con: para juntas macho de NS 14/23, junta macho superior NS 29/32, DURAN® Borosilicate glass
Proveedor:  LENZ, E. (Lenz Laborglas GmbH & CO.KG)
Descripción:   Adapters for distilling receivers acc. to Bredt, straight, with GL 18 vacuum connection, con: 2 juntas hembra NS de junta hembra superior NS 14/23 y junta hembra inferior NS 19/26, DURAN® Borosilicate glass
UOM:  1 * 1 UN
Proveedor:  LENZ, E. (Lenz Laborglas GmbH & CO.KG)
Descripción:   Distilling receivers acc. to Anschütz-Thiele, straight, graduated with GL 18 vacuum connection, con: junta hembra y macho NS 14/23, con tapón de vidrio, para matraces de 25 ml, DURAN® Borosilicate glass
Proveedor:  LENZ, E. (Lenz Laborglas GmbH & CO.KG)
Descripción:   Distilling receivers acc. to Anschütz-Thiele, straight, graduated, with cooling jacket, GL 18 vacuum connection, con: junta hembra y macho NS 29/32 NS, con tapón de vidrio, para matraces de 50 ml, DURAN® Borosilicate glass
UOM:  1 * 1 UN
Proveedor:  WITEG LABORTECHNIK GMBH
Descripción:   Destilling receivers acc. to Bernhauer, receiver only, con: junta hembra de distribución NS 14/23, 3 juntas macho NS 14/23, Borosilicate glass
Call for Price
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en spain.e-business@vwr.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en spain.e-business@vwr.com.
Este producto está marcado como restringido y sólo pueden ser adquiridos por cuentas aprobado para el envío. Si necesita más ayuda, contacte con nosotros en el 902 222 897.
Documentación adicional puede ser necesaria para comprar este artículo. Un representante de VWR se comunicará con usted si es necesario.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
Este producto ya no está disponible. Las alternativas pueden estar disponibles mediante la búsqueda con el número de catálogo VWR enumerado anteriormente. Si necesita más ayuda, por favor llame a Servicio al Cliente al VWR 902 222 897.
1 - 8  de 10
  1  2  Siguiente