Botellas, cuello ancho con tapa de rosca
Proveedor: Rixius
215-4081EA 116 EUR
215-4081 215-4080 215-1806 215-1807 215-1805 215-1802 215-1910 215-1811 215-1812 RIXI10300010040BOM 215-1871 807-0001 215-4185 215-4293 215-1817 RIXI10301005040BOM 215-3989 215-1801 215-2238 215-3988 215-2459 215-3987 215-3986 215-3985 215-3984 215-3983
Botellas, cuello ancho con tapa de rosca
Frascos Botellas de vidrio
Vidrio transparente o marrón con tapón negro de PP.
  • Buena resistencia química y propiedades físicas
  • Para las aplicaciones que no impliquen altos esfuerzos térmicos
  • Conformidad con la norma DIN 168
Ideal para toma de muestras, almacenamiento y transporte de polvos y pastas. De color marrón para proteger los materiales sensibles a la luz.