Soporte para fórceps
Proveedor: RSG Solingen
232-0189EA 80 EUR
232-0189
Soporte para fórceps
Soportes para fórceps
Fabricado en acero inoxidable 18/10, revestimiento de titanio.
  • Para un seguro almacenamiento de los fórceps del laboratorio
  • Idóneo para secar los fórceps tras la limpieza
  • Resistentes a productos químicos
  • Puede fijarse a las mesas o bajo las vitrinas