Sistemas de control de temperatura, nueva serie PRESTO®
Proveedor: JULABO GmbH
9420300 9420401 9421401 9420801 9421801 9420801.T 9421801.T 9421912 9421923 9421913 9421922 9421912.TT 9421913.TT 9421922.TT 9421923.TT 9420452 9420452.T 9420852 9420852.T 9421852 9421852.T 9421502.T 9421502 9421552 9421562 9421563.S1 9420381.N1 9420411.N1 9420701.N1 9421411.N1 9421932.N1 9421933.N1 9421583.S1
461-0635EA 11150 EUR
461-0635 461-0636 461-0637 461-0735 461-0736 461-0879 461-0880 461-0804 461-0813 461-0807 461-0810 461-0806 461-0809 461-0812 461-0815 461-0881 461-0882 461-1107 461-1108 461-1109 461-1110 461-1006 461-1005 JULA9421552 JULA9421562 JULA9421563.S1 JULA9420381.N1 JULA9420411.N1 JULA9420701.N1 JULA9421411.N1 JULA9421932.N1 JULA9421933.N1 JULA9421583.S1
Sistemas de control de temperatura, nueva serie PRESTO®
Termostatos con circulación Sistemas de circulación cerrada Sistemas de control de temperatura
Los sistemas PRESTO® cubren un intervalo de temperaturas de funcionamiento de −93 a +250 °C con alta capacidad de refrigeración y calentamiento. Estos instrumentos pueden compensar las reacciones exotérmicas y endotérmicas con una velocidad extraordinaria; tienen caudales altos, presión constante y controlador incorporado de la presión de la bomba. Los cambios en la viscosidad del líquido de control de temperatura se equilibran dinámicamente. Las bombas con control interno permanente y autolubricado contribuyen a prolongar su vida útil. El panel táctil integrado facilita al usuario una visualización clara de la información importante. Control de botón a través de la pantalla táctil. Varias interfaces permiten el control remoto de PRESTO® en todas las redes y sistemas de control superordenados. El control remoto inalámbrico del nuevo PRESTO® puede realizarse fácilmente utilizando los productos Wireless TEMP.
  • Control de botón a través de la pantalla táctil con panel táctil en color de 14,4 cm
  • Hasta tres niveles de usuario con administración de contraseña
  • USB (servidor y dispositivo), Ethernet y ranura para tarjeta SD
  • Las unidades son silenciosas y apenas audibles cuando están en funcionamiento
  • Sistema de llenado accesible desde la parte superior
Flujo máx./presión máx.:
A30: 25 L/min, 0,5 bar
A38/A41/W41: 0 to 50 L/min, 0,1 to 1,6 bar
A40/W40, A80/W80: 16 to 40 L/min, 0,3 to 1,7 bar
A45/A45t/W50/W50t: 35 to 76 L/min, 0,48 to 3,2 bar
A70: 0 to 40 L/min, 0,1 to 1,7 bar W91/W92 (t/tt): 26 to 80 L/min, 0,5 to 3,0 bar W91×/W92× (t/tt): 18 to 70 L/min, 0,8 to 5,5 bar
W93: 0 to 80 L/min, 0,1 to 3 bar W93x: 0 to 70 L/min, 0,1 to 5,5 bar.
Información para pedidos: Se suministra sin accesorios. Visite www.vwr.com para obtener más información sobre los accesorios.
Precaución: capacidad de enfriamiento a +200, +100, +20, 0, –10, –20, –30 y −40 °C. W91/W92/W93 (t/tt/x): capacidad de enfriamiento a  +200, +100, +20, 0, –20, –40, –60 y −80 °C.