Tapones para los oídos reutilizables, E-A-R™ UltraTech™
Proveedor: 3M
MMMAUT01003EA 46.4 EUR
MMMAUT01003
Tapones para los oídos reutilizables, E-A-R™ UltraTech™
Los tapones para los oídos E-A-R™ Ultratech mejoran mucho la capacidad para percibir conversaciones, señales de advertencia y ruido de maquinaria al tiempo que reduce los niveles de ruido dañinos de forma eficaz.
  • Los tapones son resistentes a la humedad y, por lo tanto, lavables y reutilizables
  • Los tapones premoldeados están fabricados con materiales flexibles que se ajustan fácilmente al oído
  • Compatibles con otros equipos de protección personal
También proporcionan una atenuación plana en todas las frecuencias audibles, lo que hace que sean ideales para músicos.
Relación señal-ruido: 21 dB