2,2,4-Trimetilpentano ≥98%, TECHNICAL
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
Sinónimos: Isooctano
28775.461EA 781 EUR
28775.461 28775.368 28775.290
2,2,4-Trimetilpentano ≥98%, TECHNICAL
2,2,4-Trimetilpentano
Formula: (CH₃)₂CHCH₂C(CH₃)₃
MW: 114,23 g/mol
Pto. Ebullición: 99,2 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –107 °C
Densidad: 0,692 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: –12 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008943
Núm. CAS: 540-84-1
EINECS: 208-759-1
UN: 1262
ADR: 3,II
Índice Merck: 13,05212
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/00/81/740081.jpg
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay Min. 98 %
Índice de refracción (20°C) 1.391 - 1.393