Nitrato de 2-etilhexilo
Proveedor: EHRENSTORFER GMBH
EHERC13342330EA 59.1 EUR
EHERC13342330
Nitrato de 2-etilhexilo
Nitrato de 2-etilhexilo
Formula: C₈H₁₇NO₃
MW: 175,23 g/mol
Núm. CAS: 27247-96-7
EINECS: 248-363-6
UN: 3139
ADR: 5.1,II