2-Metilbutiraldehído 95%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
A19650.22EA
105
EUR
A19650.22
A19650.09
A19650.14
2-Metilbutiraldehído 95%
2-Metilbutiraldehído
Purity: 95%
CAS No.: 96-17-3
Molecular Formula: C5H10O
Formula Weight: 86.13
Flash Point: 4°(39°F)
Refractive Index: 1.3919
Boiling Point: 94-96°
Beilstein Reference: 1633540
UN No.: 1989
MDL No.: MFCD00006984
Formula:
C₅H₁₀O MW: 86,13 g/mol Pto. Ebullición: 94…96 °C Pto. de fusión: –100 °C Densidad: 0,806 Pto. de inflamación: 4 °C (39 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006984 Núm. CAS: 96-17-3 EINECS: 202-485-6 UN: 1989 ADR: 3,II |