n-Tetracontano
Proveedor: EHRENSTORFER GMBH
EHERC17395500EA 157 EUR
EHERC17395500
n-Tetracontano
n-Tetracontano
Formula: H₃C(CH₂)₃₈CH₃
MW: 563,09 g/mol
Pto. de fusión: 82…83 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00015267
Núm. CAS: 4181-95-7
EINECS: 224-055-7