n-Pentatriacontano, Supelco®
Proveedor: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
76968-250MG
76968-250MGEA 56.9 EUR
76968-250MG
n-Pentatriacontano, Supelco®
n-Pentatriacontano
Formula: H₃C(CH₂)₃₃CH₃
MW: 492,96 g/mol
Pto. Ebullición: 490 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 73.8 °C
Densidad: 0.8157 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambient
Número MDL: MFCD00059397
Núm. CAS: 630-07-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0498ee3dfa5e74178ba57b770e0c6a7e1d67b33d&prid=web&clid=SAPDAM