Total en viales microlitro
VWRI548-1853EA 1870 EUR
VWRI548-1853
Total en viales microlitro
El total en viales microlitro presenta un diseño interno cónico para una máxima recuperación sin la necesidad de un microinserto independiente. Aseguran la máxima recuperación en GC y HPLC/UHPLC con un volumen residual de <1 µl.
  • Utilizable como vial de concentración, ya que el fondo sólido de vidrio ofrece una excelente transferencia de calor y estabilidad de vial.
  • Compatibilidad con el inyector automático gracias al fondo de vidrio transparente y al diseño "estándar" del vial.
  • Volumen flexible desde 1,4 ml (volumen máximo posible) hasta 25 µl (volumen de trabajo mínimo recomendado)
  • Primera clase hidrolítica