These lightweight cover glasses (OTG) are designed to fit over most prescription spectacles with minimal interference. Available in three lens options. The green lens offers protection against infrared radiation arising from certain gas welding, gas cutting and brazing applications (IR shade 5).
- Lentes de policarbonato resistentes con revestimiento resistente a las rayaduras para mayor duración
- Patillas de longitud ajustable (cuatro posiciones) para comodidad del usuario y un ajuste óptimo
- Lentes inclinables para un ajuste sencillo y una comodidad máxima
- Patillas blandas y de bajo perfil que ofrecen comodidad y una interacción mínima con las gafas graduadas
Peso: 38 g
Certificaciones: EN 166, EN 170, EN 171 (IR), FT1