n-Octano ≥95%, TECHNICAL
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
26024.292EA 120 EUR
26024.292
n-Octano ≥95%, TECHNICAL
n-Octano
Formula: H₃C(CH₂)₆CH₃
MW: 114,23 g/mol
Pto. Ebullición: 126 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –57 °C
Densidad: 0,703 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 8 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009556
Núm. CAS: 111-65-9
EINECS: 203-892-1
UN: 1262
ADR: 3,II
Índice Merck: 12,06847
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/79/71/737971.jpg
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay Min. 95 %