Potassium-3-iodophenyltrifluoroborate 96%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
H29009.03EA 64.3 EUR
H29009.03 H29009.06
Potassium-3-iodophenyltrifluoroborate 96%
Potassium-3-iodophenyltrifluoroborate
Formula: C₆H₄BIF₃K
MW: 309,91 g/mol
Pto. de fusión: 202…204 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09800739
Núm. CAS: 1189097-36-6