Indicador de flujo, rueda de palas
Proveedor: Brand
BRND134080EA 29.4 EUR
BRND134080
Indicador de flujo, rueda de palas
Indicadores de flujo
Transparent styrene acrylonitrile (SAN) useful device to optimise cooling water flow during distillation and reduce water consumption.