n-Docosano, Supelco®
Proveedor: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
43942-5GEA 177 EUR
43942-5G 43942-1G
n-Docosano, Supelco®
n-Docosano
Formula: H₃C(CH₂)₂₀CH₃
MW: 310,61 g/mol
Pto. Ebullición: 368 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 44 °C
Densidad: 0,7944 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009348
Núm. CAS: 629-97-0
EINECS: 211-121-5