Sodio dodecilsulfato (SDS)
Proveedor: G Biosciences
Peligro
Sinónimos: Sodio laurilsulfatoDodecilo sulfato sal sódica
DG093EA 586 EUR
DG093
Sodio dodecilsulfato (SDS)
Sodio dodecilsulfato (SDS)
Formula: CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na
MW: 288,38 g/mol
Pto. de fusión: 204…207 °C
Densidad: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: >100 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00036175
Núm. CAS: 151-21-3
EINECS: 205-788-1
UN: 1325
ADR: 4.1,II
Índice Merck: 13,08710
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/54/91/735491.jpg