1-Pentanol ≥98%, GPR RECTAPUR®
Proveedor: VWR Chemicals
Atención
Sinónimos: Alcohol 1-pentílico
20800.294EA 34 EUR
20800.294
1-Pentanol ≥98%, GPR RECTAPUR®
1-Pentanol
Formula: H₃C(CH₂)₃CH₂OH
MW: 88,15 g/mol
Pto. Ebullición: 137,9 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –79 °C
Densidad: 0,81 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 48 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002977
Núm. CAS: 71-41-0
EINECS: 200-752-1
UN: 1105
ADR: 3,III
Índice Merck: 12,07257
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/15/15/731515.jpg
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay Min. 98 %
Identification (IR) Passes test
Density (20/4) 0.813 --> 0.817
Refractive index (20°C) 1.409 --> 1.412
Water (KF) Max. 0.30 %