1,1,1-Trifluoro-2,4-pentanodiona 98%
Atención
ACRO216710250EA 162 EUR
ACRO216710250 ACRO216711000 ACRO216710100
1,1,1-Trifluoro-2,4-pentanodiona 98%
1,1,1-Trifluoro-2,4-pentanodiona
Formula: C₅H₅F₃O₂
MW: 154,09 g/mol
Pto. Ebullición: 105…107 °C (760 mmHg)
Densidad: 1,27 g/cm³
Pto. de inflamación: 26 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000427
Núm. CAS: 367-57-7
EINECS: 206-698-5
UN: 1224
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear light yellow to orange Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %