Cloroformo estabilizado, Supelco®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Triclorometano
M-Clarity™ quality level = MQ100
02487-5MLEA 166 EUR
02487-5ML
Cloroformo estabilizado, Supelco®
Cloroformo
Formula: CHCl₃
MW: 119,38 g/mol
Pto. Ebullición: 61,7 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –63 °C
Densidad: 1,4832 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000826
Núm. CAS: 67-66-3
EINECS: 200-663-8
UN: 1888
ADR: 6.1,III
IR: 05-2114614906-45
Índice Merck: 13,02160
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/24/70/26652470.jpg