Cloroformo 99.0-99.6% estabilizado, GPR RECTAPUR®
Proveedor: VWR Chemicals
|
Peligro
|
Sinónimos:
Triclorometano
Estabilización:
estabilizado con etanol 0,6 %
22706.326EA
88.6
EUR
22706.326
22706.554
22706.463
22706.361
22706.292
Cloroformo 99.0-99.6% estabilizado, GPR RECTAPUR®
Cloroformo
Formula:
CHCl₃ MW: 119,38 g/mol Pto. Ebullición: 61,7 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: –63 °C Densidad: 1,4832 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000826 Núm. CAS: 67-66-3 EINECS: 200-663-8 UN: 1888 ADR: 6.1,III IR: 01-2119486657-20 Índice Merck: 13,02160 |
Resultados test especificaciones
Assay | 99.0 - 99.6 % |
Boiling point | 59.5 - 60.5 °C |
Density (20/4) | 1.473 - 1.489 |
Ethanol | 0.1 - 1.0 % |
Evaporation residue | Max. 50 ppm |
Free chlorine | Max. 10 ppm |
Heavy metals (as Pb) | Max. 10 ppm |
Water | Max. 100 ppm |