Ácido propiónico
Proveedor: EHRENSTORFER GMBH
Peligro
EHERC16493000EA 79.5 EUR
EHERC16493000
Ácido propiónico
Ácido propiónico
Formula: C₃H₆O₂
MW: 74,08 g/mol
Pto. Ebullición: 141 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –21 °C
Densidad: 0,99 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 49 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002756
Núm. CAS: 79-09-4
EINECS: 201-176-3
UN: 3463
ADR: 8,II
IR: 01-2119486971-24
Índice Merck: 12,08010