Potasio acetato
Proveedor: G Biosciences
P313EA
60.8
EUR
P313
Potasio acetato
Potasio acetato
Formula:
CH₃COOK MW: 98,14 g/mol Pto. de fusión: 304 °C Densidad: 1,57 g/cm³ (25 °C) Pto. de inflamación: >250 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00012458 Núm. CAS: 127-08-2 EINECS: 204-822-2 Índice Merck: 12,07764 |