¿Quiere conectarse de nuevo?
Cerium(III) acetate sesquihydrate, REacton®, 99.99% (REO)
Proveedor: Alfa Aesar
Purity: 99.99%
CAS No.: 537-00-8
Molecular Formula: Ce(C2H3O2)3.1.5H2O
Formula Weight: 344.28 (317.26anhy)
Physical Form: Crystalline Aggregates
Melting Point: 308° dec.
MDL No.: MFCD00051060
Formula: C₆H₉CeO₆₄·1,5H₂O
MW: 344,28 (317,26anhy) g/mol
MDL Number: MFCD00051060
Núm. CAS: 17829-82-2
EINECS: 208-654-0
Utilice su UserId y contraseña para ver su precio y disponibilidad.
  Recordar mis datos en este dispositivo
PEDIDO
Abrir todos / Contraer todo
Tipo de env. Env Núm. Catálogo VWR Cantidad
Botella de vidrio para sólidos 50 g 11324.18
Botella de vidrio para sólidos 10 g 11324.09
Botella de vidrio para sólidos 250 g 11324.30
Abrir todos / Contraer todo
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generar página de catálogo en PDF
ESPECIFICACIONES
Melting point 308° dec.
Formula weight 344.28 (317.26anhy)
CAS No. 537-00-8
Purity 99.99%
Physical form Crystalline Aggregates
Molecular formula Ce(C2H3O2)3.1.5H2O
MDL No. MFCD00051060
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicar núm. de lote (campo obligatorio). Introduzca 'x' si lo desconoce para productos VWR Chemicals
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
O
Revise y compare las alternativas
Disponemos de alternativas con las que puede ahorrar hasta  por producto unitario.  Para comparar detalles de los productos, seleccione hasta 3 alternativas y haga clic en comparar seleccionados. Para añadir productos a su cesta, introduzca la cantidad y haga clic en Añadir a la cesta.
Producto Original:
Descripción Numero del catalogo Disponibilidad Unidad Su precio Precio Por Uds.