¿Mantener la sesión abierta?
Finalizando en 
Su sesión ha finalizado
Su sesión ha caducado. Por seguridad lo hemos desconectado.
¿Quiere conectarse de nuevo?

Triacetato de cerio 1,5-hidrato ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis )

Proveedor: Alfa Aesar
Peligro

With bromide ion, catalyzes the liquid-phase auto-oxidation of cresols


Formula: Ce(C₂H₃O₂)₃·1.5H₂O
MW: 344,28 (317,26anhy) g/mol
Pto. de fusión: 308 °C dec,
Temperatura de almacenaje: Ambiente
MDL Number: MFCD00051060
Núm. CAS: 17829-82-2
EINECS: 208-654-0

 

PEDIDO

Abrir todos / Contraer todo
Tipo de env. Env Núm. Catálogo VWR Cantidad
Botella de vidrio para sólidos 500 g 15294.36
Botella de vidrio para sólidos 100 g 15294.22
Abrir todos / Contraer todo
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generar página de catálogo en PDF

ESPECIFICACIONES

Melting point 308° dec.
Formula weight 344.28 (317.26anhy)
CAS No. 537-00-8
Pureza 99.9%
Solubilidad Soluble in water
Physical form Powder
Molecular formula Ce(C2H3O2)3.1.5H2O
MDL No. MFCD00051060
Enter Details

Select the article for which you are looking for Certificate

Indicar núm. de lote (campo obligatorio). Introduzca 'x' si lo desconoce para productos VWR Chemicals

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

O
Revise y compare las alternativas
Disponemos de alternativas con las que puede ahorrar hasta  por producto unitario.  Para comparar detalles de los productos, seleccione hasta 3 alternativas y haga clic en comparar seleccionados. Para añadir productos a su cesta, introduzca la cantidad y haga clic en Añadir a la cesta.

Producto Original:

Descripción Numero del catalogo Disponibilidad Unidad Su precio Precio Por Uds.
 

Una imagen y un compromiso renovados

Creado a partir de las funciones y los recursos que conoce, optimizado con la innovación de Avantor®. Nuestra nueva marca representa nuestra agilidad y capacidad para adaptarnos a las necesidades del cliente.

MÁS INFORMACIÓN COMPRAR