¿Mantener la sesión abierta?
Finalizando en 
Su sesión ha finalizado
Su sesión ha caducado. Por seguridad lo hemos desconectado.
¿Quiere conectarse de nuevo?

Cadmium acetate dihydrate reagent grade, 98%, Honeywell

Proveedor: Honeywell Chemicals
Atención
Synonyms: Di(acetato) de cadmio dihidrato



Formula: (H₃CCOO)₂Cd·2H₂O
MW: 266,53 g/mol
Pto. Ebullición: 105 - 107 °C (4 -rr)
Pto. de fusión: 256 °C
Densidad: 2,341 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
MDL Number: MFCD00150020
Núm. CAS: 5743-04-4
EINECS: 208-853-2
UN: 2570
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 13,01614


 

PEDIDO

Abrir todos / Contraer todo
Tipo de env. Env Núm. Catálogo VWR Cantidad
Botella de PE 100 g 289159-100G
Botella de PE 500 g 289159-500G
Abrir todos / Contraer todo
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generar página de catálogo en PDF

Enter Details

Select the article for which you are looking for Certificate

Indicar núm. de lote (campo obligatorio). Introduzca 'x' si lo desconoce para productos VWR Chemicals

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

O
Revise y compare las alternativas
Disponemos de alternativas con las que puede ahorrar hasta  por producto unitario.  Para comparar detalles de los productos, seleccione hasta 3 alternativas y haga clic en comparar seleccionados. Para añadir productos a su cesta, introduzca la cantidad y haga clic en Añadir a la cesta.

Producto Original:

Descripción Numero del catalogo Disponibilidad Unidad Su precio Precio Por Uds.
 

Una imagen y un compromiso renovados

Creado a partir de las funciones y los recursos que conoce, optimizado con la innovación de Avantor®. Nuestra nueva marca representa nuestra agilidad y capacidad para adaptarnos a las necesidades del cliente.

MÁS INFORMACIÓN COMPRAR