¿Quiere conectarse de nuevo?
Dimetildifenilestaño
Proveedor: Alfa Aesar
Synonyms: Dimetildifenilestannano
CAS No.: 1080-43-9
Molecular Formula: (CH3)2Sn(C6H5)2
Formula Weight: 302.97
Physical Form: Liquid
UN No.: 2788
MDL No.: MFCD00058812
Formula: C₁₄H₁₆Sn
MW: 302,99 g/mol
MDL Number: MFCD00058812
Núm. CAS: 1080-43-9
UN: 2788
ADR: 6.1,III
Utilice su UserId y contraseña para ver su precio y disponibilidad.
  Recordar mis datos en este dispositivo
PEDIDO
Abrir todos / Contraer todo
Env Núm. Catálogo VWR Cantidad
1 g 39617.03
25 g 39617.14
5 g 39617.06
Abrir todos / Contraer todo
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generar página de catálogo en PDF
ESPECIFICACIONES
Formula weight 302.97
CAS No. 1080-43-9
Physical form Liquid
Molecular formula (CH3)2Sn(C6H5)2
MDL No. MFCD00058812
UN No. 2788
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicar núm. de lote (campo obligatorio). Introduzca 'x' si lo desconoce para productos VWR Chemicals
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
O
Revise y compare las alternativas
Disponemos de alternativas con las que puede ahorrar hasta  por producto unitario.  Para comparar detalles de los productos, seleccione hasta 3 alternativas y haga clic en comparar seleccionados. Para añadir productos a su cesta, introduzca la cantidad y haga clic en Añadir a la cesta.
Producto Original:
Descripción Numero del catalogo Disponibilidad Unidad Su precio Precio Por Uds.