Formaldehído dietilacetal ≥99% estabilizado
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: DietoximetanoEtilal
Estabilización: estabilizado con BHT/Ionol
B23134.AEEA 55.4 EUR
B23134.AE B23134.AP
Formaldehído dietilacetal ≥99% estabilizado
Formaldehído dietilacetal
Purity: 99%
CAS No.: 462-95-3
Molecular Formula: CH3CH2OCH2OCH2CH3
Formula Weight: 104.15
Flash Point: -5°(23°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.831
Refractive Index: 1.3740
Melting Point: -66°
Boiling Point: 87-88°
Beilstein Reference: 1697253
UN No.: 2373
MDL No.: MFCD00009246
Formula: C₅H₁₂O₂
MW: 104,15 g/mol
Pto. Ebullición: 87…88 °C
Pto. de fusión: –66 °C
Densidad: 0,831
Pto. de inflamación: –5 °C (23 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009246
Núm. CAS: 462-95-3
EINECS: 207-330-6
UN: 2373
ADR: 3,II