¿Mantener la sesión abierta?
Finalizando en 
Su sesión ha finalizado
Su sesión ha caducado. Por seguridad lo hemos desconectado.
¿Quiere conectarse de nuevo?

Dialildibutilestaño

Proveedor: Alfa Aesar
Synonyms: DialildibutilestannanoDibutildialilestannano

CAS No.: 15336-98-8
Molecular Formula: (CH2=CHCH2)2Sn(CH2CH2CH2CH3)2
Formula Weight: 315.07
Physical Form: Liquid
Density: 1.1002
Refractive Index: 1.500
Sensitivity: Air and Moisture Sensitive
Boiling Point: 81°/0.2mm
UN No.: 2788
MDL No.: MFCD00014944


Formula: C₁₄H₂₈Sn
MW: 315,09 g/mol
MDL Number: MFCD00014944
Núm. CAS: 15336-98-8
EINECS: 239-368-4
UN: 2788
ADR: 6.1,III

Utilice su UserId y contraseña para ver su precio y disponibilidad.
  Recordar mis datos en este dispositivo
 

PEDIDO

Abrir todos / Contraer todo
Env Núm. Catálogo VWR Cantidad
0,5 g 39621.02
10 g 39621.09
2 g 39621.04
Abrir todos / Contraer todo
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generar página de catálogo en PDF

ESPECIFICACIONES

Densidad 1.1002
Sensibilidad Air & Moisture Sensitive
Formula weight 315.07
CAS No. 15336-98-8
Refractive index 1.500
Physical form Liquid
Punto de ebullición 81°/0.2mm
Molecular formula (CH2=CHCH2)2Sn(CH2CH2CH2CH3)2
MDL No. MFCD00014944
UN No. 2788
Enter Details

Select the article for which you are looking for Certificate

Indicar núm. de lote (campo obligatorio). Introduzca 'x' si lo desconoce para productos VWR Chemicals

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

O
Revise y compare las alternativas
Disponemos de alternativas con las que puede ahorrar hasta  por producto unitario.  Para comparar detalles de los productos, seleccione hasta 3 alternativas y haga clic en comparar seleccionados. Para añadir productos a su cesta, introduzca la cantidad y haga clic en Añadir a la cesta.

Producto Original:

Descripción Numero del catalogo Disponibilidad Unidad Su precio Precio Por Uds.