5,5-Dióxido de 3,3,7,7-tetrabutil-4,6-dioxa-5-tia-3,7-diestannanonano ≥97%
Peligro
Sinónimos: [Hexabutil[μ-[sulfato(2-)-O,O'':O',O''']]diestaño
39624.09EA 19 EUR
39624.09 39624.18
5,5-Dióxido de 3,3,7,7-tetrabutil-4,6-dioxa-5-tia-3,7-diestannanonano ≥97%
5,5-Dióxido de 3,3,7,7-tetrabutil-4,6-dioxa-5-tia-3,7-diestannanonano
Formula: C₂₄H₅₄O₄SSn₂
MW: 676,18 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00185908
Núm. CAS: 26377-04-8
EINECS: 247-634-6
UN: 3146
ADR: 6.1,III