¿Quiere conectarse de nuevo?
5-Bromo-2-fluoro-3-metilpiridina ≥95%
Proveedor: Alfa Aesar
Atención
Synonyms: 5-Bromo-2-fluoro-3-picolina
Formula: C₆H₅BrFN
MW: 190,01 g/mol
Pto. de fusión: 60-63 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
MDL Number: MFCD03095091
Núm. CAS: 29312-98-9
EINECS: None
PEDIDO
Abrir todos / Contraer todo
Env Núm. Catálogo VWR Cantidad
1 g H26131.03
250 mg H26131.MD
Abrir todos / Contraer todo
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generar página de catálogo en PDF
ESPECIFICACIONES
Melting point 60-63°
Formula weight 190.01
CAS No. 29312-98-9
Pureza 95%
Molecular formula C6H5BrFN
MDL No. MFCD03095091
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicar núm. de lote (campo obligatorio). Introduzca 'x' si lo desconoce para productos VWR Chemicals
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
O
Revise y compare las alternativas
Disponemos de alternativas con las que puede ahorrar hasta  por producto unitario.  Para comparar detalles de los productos, seleccione hasta 3 alternativas y haga clic en comparar seleccionados. Para añadir productos a su cesta, introduzca la cantidad y haga clic en Añadir a la cesta.
Producto Original:
Descripción Numero del catalogo Disponibilidad Unidad Su precio Precio Por Uds.
Una imagen y un compromiso renovados
Creado a partir de las funciones y los recursos que conoce, optimizado con la innovación de Avantor®. Nuestra nueva marca representa nuestra agilidad y capacidad para adaptarnos a las necesidades del cliente.
MÁS INFORMACIÓN COMPRAR