2-Metil-4(5)-nitroimidazol
Proveedor: LGC Standards PROMOCHEM
Sinónimos: 2-Metil-5-nitroimidazol2-Metil-4-nitroimidazol2-Metil-4-nitro-1H-imidazol
PROOBP244EA 247 EUR
PROOBP244
2-Metil-4(5)-nitroimidazol
2-Metil-4(5)-nitroimidazol
Formula: C₄H₅N₃O
MW: 127,10 g/mol
Número MDL: MFCD00005191
Núm. CAS: 696-23-1
EINECS: 211-790-3