Acetonitrilo ≥99.7%, PESTINORM® para análisis de residuos de pesticidas
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
Sinónimos: Cianuro de metilo
Filtrado por 0,2 µm. Acondicionado en nitrógeno.
83657.320EA 173 EUR
83657.320
Acetonitrilo ≥99.7%, PESTINORM® para análisis de residuos de pesticidas
Acetonitrilo
Formula: H₃CCN
MW: 41,05 g/mol
Pto. Ebullición: 81,6 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –45,7 °C
Densidad: 0,782 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 2 °C (copa cerrada)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001878
Núm. CAS: 75-05-8
EINECS: 200-835-2
UN: 1648
ADR: 3,II
IR: 01-2119471307-38
Índice Merck: 13,00071
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/89/10/718910.jpg
For your Gaz or HPLC chromatography method
ask for your “customized multi-element standard solution” with your exact composition using the request form
Ask for a quotation
Order Now
Resultados test especificaciones
Pureza (sobre sustancia anhidra) Min. 99,7 %
Residuo de evaporación Max. 5 ppm
Agua Max. 0,05 %
Análisis de pesticidas (Lindano/ECD) Max. 5 ng/l
For your Gaz or HPLC chromatography method
ask for your “customized multi-element standard solution” with your exact composition using the request form
Ask for a quotation