2-Isopropilanísol ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
H53383.06EA 34.8 EUR
H53383.06 H53383.14 H53383.22
2-Isopropilanísol ≥98%
2-Isopropilanísol
Purity: 98%
CAS No.: 2944-47-0
Molecular Formula: C10H14O
Formula Weight: 150.22
Flash Point: 86°(187°F)
Refractive Index: 1.508
Boiling Point: 198-200°
MDL No.: MFCD00798590
Formula: C₁₀H₁₄O
MW: 150,22 g/mol
Pto. Ebullición: 198…200 °C
Densidad: 0,936
Pto. de inflamación: 86 °C (187 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00798590
Núm. CAS: 2944-47-0