1,8-Nonadieno ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
H53502.06EA 127 EUR
H53502.06 H53502.14 H53502.03
1,8-Nonadieno ≥99%
1,8-Nonadieno
Formula: C₉H₁₆
MW: 124,23 g/mol
Pto. Ebullición: 141…142 °C
Densidad: 0,74
Pto. de inflamación: 26 °C (79 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008669
Núm. CAS: 4900-30-5
EINECS: 225-527-5
UN: 3295
ADR: 3,III