Acetonitrilo analytical standard, Supelco®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Cianuro de metilo
M-Clarity™ quality level = MQ100
45983-5MLEA 68.6 EUR
45983-5ML
Acetonitrilo analytical standard, Supelco®
Acetonitrilo
Formula: H₃CCN
MW: 41,05 g/mol
Pto. Ebullición: 81,6 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –45,7 °C
Densidad: 0,782 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 2 °C (copa cerrada)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001878
Núm. CAS: 75-05-8
EINECS: 200-835-2
UN: 1648
ADR: 3,II
IR: 01-2119471307-38
Índice Merck: 13,00071
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/36/89/26653689.jpg