Papeles de laboratorio, Nalgene®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
NALG6304-9811EA 125 EUR
NALG6304-9811
Papeles de laboratorio, Nalgene®
Papeles
  • Resistentes a muchos solventes, como acetona, formaldehído, formalina, xileno, ácido acético y etanol
  • Admite muchos tipos de tinta incluida láser, de inyección, copiadora, rotuladores, bolígrafo, tintas de gel y marcadores técnicos
Formato: A4