Esta buscando: Acetonitrilo
96  results were found
SearchResultCount:"96"
Sort Results
Vista lista Vista Extendida (Nueva)
Valore los resultados de su búsqueda
Proveedor: Merck
Descripción: With their high degree of UV transmittance, low particle count, low acidity and alkalinity and low evaporation residue level, LiChrosolv® solvents are...
MSDS Promoción
Proveedor: Merck
Descripción: Highest purity solvents for UHPLC-MS analysis.
Promoción
Proveedor: Merck
Descripción: Acetonitrilo, SupraSolv® for gas chromatography, Supelco®
Proveedor: Merck
Descripción: Acetonitrilo ≥99.8%, SupraSolv® for GC-MS
MSDS Promoción
Proveedor: Merck
Descripción: EMSURE® grade solvents are suitable for a broad spectrum of classical lab applications, and are frequently used in regulated and highly demanding lab ...
Numero del catalogo: (45983-5ML)
Proveedor: Merck
Descripción: Acetonitrilo analytical standard, Supelco®
UOM: 1 * 5 mL
Proveedor: Merck
Descripción: LiChrosolv® hypergrade is accurately tested for LC-MS suitability, and meets all the requirements of modern LC-MS ionisation methods (ESI / APCI - pos...
MSDS Promoción
Proveedor: VWR Chemicals
Descripción: Acetonitrilo ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM® para LC-MS, adecuado para instrumentos UPLC/UHPLC
MSDS Certificados Promoción
Proveedor: Avantor
Descripción: Acetonitrilo, BAKER ANALYZED® para LC-MS, J.T.Baker®
Proveedor: VWR Chemicals
Descripción: Acetonitrilo ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM®, grado gradiente para HPLC
Proveedor: Avantor
Descripción: Acetonitrilo ≥99.9%, BAKER ANALYZED® HPLC, Ultra Gradient para HPLC/UHPLC, para espectrofotometría, J.T.Baker®
Proveedor: VWR Chemicals
Descripción: Acetonitrilo, anhidro (max. 0,003% H2O) ≥99.95%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., Reag. USP, ACS, grado supergradient adecuado para instrumentos UPLC/UHPLC
Proveedor: VWR Chemicals
Descripción: Acetonitrilo ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM®, grado isocrático para HPLC
Numero del catalogo: (C0043-26)
Proveedor: MACRON (A AVANTOR BRAND)
Descripción: Acetonitrilo ≥99.5% (por GC), AR® ACS, Macron Fine Chemicals™
UOM: 1 * 350 lb
MSDS Certificados
Numero del catalogo: (8144.4000GL)
Proveedor: Avantor
Descripción: Acetonitrilo, BAKER BIO-ANALYZED®, J.T. Baker®
UOM: 1 * 4 L
Proveedor: Avantor
Descripción: Specifically manufactured for use in organic, organometallic, and oligonucleotide synthesis requiring low water solvents.
Consulta de precio
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta. Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta.
Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
El producto(s) marcados con este símbolo están descatalogados - se venden hasta acabar stock. Pueden encontrar alternativas buscando con el número de catálogo VWR listado arriba. Si necesita más ayuda, por favor llame al Servicio de atención al cliente de VWR al 902.222.897.
1 - 16 of 96
no targeter for Bottom