Silicagel agente desecante, with moisture indicator (orange gel), Supelco®
Proveedor: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.03805.0001EA 211 EUR
1.03805.0001
Silicagel agente desecante, with moisture indicator (orange gel), Supelco®
Silicagel
Formula: SiO₂
MW: 60,08 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011232
Núm. CAS: 63231-67-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 1 g/l
Melting Point 1000 °C
Water Absorption 250 g/kg (20 °C)