Tapones para los oídos reutilizables, KLEENGUARD* H20
Proveedor: Kimberly-Clark
111-0479EA 110 EUR
KIMB67220 KIMB67221
Tapones para los oídos reutilizables, KLEENGUARD* H20
Tapones para los oídos tipo tradicional reutilizables con un exclusivo vástago más grueso para una fácil inserción y retirada. Tres ribetes suaves para adaptarse al canal auditivo.
  • Vástago estriado para un mejor agarre
  • Color especial para controlar fácilmente el cumplimiento y mayor visibilidad
  • Los tapones para los oídos son lavables y no contienen látex ni silicona
Relación señal-ruido: 25 dB
Certificaciones: EN 352-2
Envase: Envasados individualmente para una almacenamiento higiénico.
Precaución: * Talla única.