Probetas graduadas
Proveedor: VWR, part of Avantor
VWR®
612-3846EA 52.9 EUR
612-3846 612-3845 612-3847 612-3842 612-3841 612-3844 612-3843
Probetas graduadas
Probetas Probetas graduadas
Vidrio de borosilicato, formato bajo, clase B.
  • Base hexagonal, con pico
  • Marcas de graduación en ámbar de alto contraste con marcas anulares en las graduaciones mayores
Certificaciones: DIN 12680