VWR®, Measuring cylinders, tall form, class A, borosilicate glass
Proveedor: VWR
VWR®
612-3840EA 109 EUR
612-3840 612-3839 612-3838 612-3835 612-3834 612-3837 612-3836 612-3833 612-3832
VWR®, Measuring cylinders, tall form, class A, borosilicate glass
Probetas Probetas graduadas
Vidrio de borosilicato 3.3, formato alto, clase A.
  • Calibrados por contenido (TC, In)
  • Base hexagonal con pico
  • Marcas de graduación en azul con marcas anulares en las graduaciones principales
Certificaciones: DIN 12680
Información para pedidos: Certificado de conformidad con numero de lote.