¿Quiere conectarse de nuevo?
Filtros de membrana en disco para ultrafiltración, Omega™
Proveedor: Pall Laboratory
Omega™
Replacement membranes for other stirred cell systems. Used for concentration, fractionation, purification, buffer exchange, or desalting of protein, cell broths, and other biomolecules. Discs can be washed and reused.
Omega™ membrane, low protein binding modified PES
pH range: 1 - 14
PEDIDO
Abrir todos / Contraer todo
Tipo Diam Área de filtración MWCO Env Núm. Catálogo VWR Cantidad
1K 43 mm 13,4 cm² 1 kD 12 516-8571
1K 76 mm 41,8 cm² 1 kD 12 516-8574
5K 43 mm 13,4 cm² 5 kD 12 516-8589
5K 76 mm 41,8 cm² 5 kD 12 516-8592
10K 43 mm 13,4 cm² 10 kD 12 516-8607
10K 62 mm 28,7 cm² 10 kD 12 516-8609
10K 76 mm 41,8 cm² 10 kD 12 516-8610
30K 43 mm 13,4 cm² 30 kD 12 516-8616
30K 62 mm 28,7 cm² 30 kD 12 516-8618
30K 76 mm 41,8 cm² 30 kD 12 516-8619
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generar página de catálogo en PDF
ESPECIFICACIONES
Tipo 10 kD 30 kD 10 kD 5 kD 1 kD 5 kD 30 kD 1 kD 30 kD
Velocidad de flujo del agua 0,7 - 1,9 ml/min/cm² 1,9 - 4 ml/min/cm² 0,7 - 1,9 ml/min/cm² 0,25 - 0,5 ml/min/cm² 0,01 - 0,1 ml/min/cm² 0,25 - 0,5 ml/min/cm² 1,9 - 4 ml/min/cm² 0,01 - 0,1 ml/min/cm² 1,9 - 4 ml/min/cm²
Temperatura máx. (°C) 40
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicar núm. de lote (campo obligatorio). Introduzca 'x' si lo desconoce para productos VWR Chemicals
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
O
Revise y compare las alternativas
Disponemos de alternativas con las que puede ahorrar hasta  por producto unitario.  Para comparar detalles de los productos, seleccione hasta 3 alternativas y haga clic en comparar seleccionados. Para añadir productos a su cesta, introduzca la cantidad y haga clic en Añadir a la cesta.
Producto Original:
Descripción Numero del catalogo Disponibilidad Unidad Su precio Precio Por Uds.
Una imagen y un compromiso renovados
Creado a partir de las funciones y los recursos que conoce, optimizado con la innovación de Avantor®. Nuestra nueva marca representa nuestra agilidad y capacidad para adaptarnos a las necesidades del cliente.
MÁS INFORMACIÓN COMPRAR