Ácido fórmico ≥90%
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
VWRC6480.5000EA 98.1 EUR
VWRC6480.5000 VWRS6480.9025
Ácido fórmico ≥90%
Ácido fórmico
Formula: HCO₂H
MW: 46,03 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003297
Núm. CAS: 64-18-6
EINECS: 200-579-1
UN: 1779
ADR: 8,II
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/37/23/723723.jpg